Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de garde Aquasil™ C18
Code produit 10126634 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,1mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
Longueur (métrique):
10mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Granulométrie Conditionnement
10126634 4 mm 10mm 5 μm 4 pièces
10783877 2,1 mm 10mm 3 μm 4 pièces
10330885 3 mm 10mm 3 μm 4 pièces
11502851 4 mm 10mm 3 μm 4 pièces
10095884 2,1mm 10mm 5 μm 4 pièces
10390925 3 mm 10mm 5 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10126634 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77505014001
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-11-2026
Disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Les cartouches de protection Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • S’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à connexion directe et aux supports autonomes, phase C18 à “end-capping” polaireThermo Scientific
  • Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
  • Rétention des composés polaires
  • Compatible avec les phases mobiles 100 % aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux de carbone 12%
pH 2 à 8
Granulométrie 5 μm
Longueur (métrique) 10mm
Porosité 100Å
Surface spécifique 310
Diamètre (métrique) 4 mm
À utiliser avec (équipement) Support Uniguard à raccord direct et indépendant
“End-capped” Oui
Type d’USP L1