Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches de garde Aquasil™ C18
Code produit 11502851 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2,1mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
Longueur (métrique):
10mm
Granulométrie:
3 μm
5 μm
Conditionnement:
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Granulométrie unitSize
11502851 4 mm 10mm 3 μm 4 pièces
10783877 2,1 mm 10mm 3 μm 4 pièces
10330885 3 mm 10mm 3 μm 4 pièces
10095884 2,1mm 10mm 5 μm 4 pièces
10390925 3 mm 10mm 5 μm 4 pièces
10126634 4 mm 10mm 5 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11502851 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 77503014001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
Les cartouches de protection Thermo Scientific™ Aquasil™ C18 sont disponibles dans des dimensions limitées. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le service client.
  • Le format 10 mm offre une protection maximale et une augmentation minimale de la rétention
  • S’adapte aux supports Thermo Scientific UNIGUARD™ à connexion directe et aux supports autonomes, phase C18 à “end-capping” polaireThermo Scientific
  • Sélectivité alternative aux phases C18 classiques
  • Rétention des composés polaires
  • Compatible avec les phases mobiles 100 % aqueuses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux de carbone 12%
pH 2 à 8
Granulométrie 3 μm
Longueur (métrique) 10mm
Porosité 100Å
Surface spécifique 310
Diamètre (métrique) 4 mm
À utiliser avec (équipement) Support Uniguard à raccord direct et indépendant
“End-capped” Oui
Type d’USP L1