Learn More
MP Biomedicals™ Aquaphenol™
Code produit 11486960 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
2500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486960 10/boîte 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11486960 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 11AQUAPH03
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Solution de phénol bidistillée saturée d’eau ultra-pure (environ 30 %). Le produit Aquaphénol™ MP Biomedicals™ ne contient pas d’antioxydants ou d’additifs. Il a un pH acide et peut être utilisé directement pour l’extraction d’ARN.
  • Le produit Aquaphénol™ a un pH acide et peut être utilisé directement pour l’extraction d’ARN.
  • Pour l’extraction d’ADN, le pH peut être rapidement ajusté à 7,5 ou 8.
  • Réactif pour préparation en biologie moléculaire
Spécification
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Pour l’isolement et la purification des acides nucléiques
pH 4,5 à 5
Type de produit Aquaphénol
Quantité 10/boîte
Forme Solution