Learn More
AR-13324 M1 metabolite, MedChemExpress
Code produit 16471547
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471547 50 mg
16455358 10 mg
16428077 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16471547 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12798C
MedChemExpress AR-13324 M1 metabolite is a hydrolysis metabolite of AR-13324 mesylate. AR-13324 is a inhibitor of ROCK kinase.
AR-13324 M1 metabolite is a hydrolysis metabolite of AR-13324 mesylate. AR-13324 is a inhibitor of ROCK kinase.
Spécification
Nom chimique ou matériau AR-13324 M1 metabolite
CAS 2309668-15-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H19N3O2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 41.83 mg/mL (130.16 mM)
SMILES OCC1=CC=C([C@@H](CN)C(NC2=CC(C=CN=C3)=C3C=C2)=O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 321.37
Poids de la formule 321.37
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid