Learn More
AR 231453, MedChemExpress
Code produit 16449197
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449197 5 mg
16406638 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16449197 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15564
MedChemExpress AR 231453 is a potent, specific and orally available GPR119 agonist. AR 231453 can stimulate β-cell replication and improve islet graft function s.
AR 231453 is a potent, specific and orally available GPR119 agonist. AR 231453 can stimulate β-cell replication and improve islet graft function s.
Spécification
Nom chimique ou matériau AR 231453
CAS 733750-99-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H24FN7O5S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (49.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)C1=NOC(C2CCN(C3=NC=NC(NC4=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C4F)=C3[N+]([O-])=O)CC2)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 505.52
Poids de la formule 505.52
Pourcentage de pureté 99.58%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism