Learn More
Brand™ Pipette sérologique AR-GLAS™
Code produit 10314711 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
5 ml
25 ml
Graduations:
0,01 mL
0,1 mL
Graduations négatives:
-0,2 mL
- 2 ml
- 5 ml
Tolérance:
±0,01 ml
±0,02 ml
±0,4 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Graduations négatives Tolérance unitSize
10314711 25 ml 0,1 mL - 5 ml ±0,4 ml 6 pièces
11798158 5 ml 0,1 mL - 2 ml ±0,01 ml 12 pièces
10394511 1 ml 0,01 mL -0,2 mL ±0,02 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10314711 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 27115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    105.30€ / 6 pièces
    Économisez 17.70€
    14% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes sérologiques AR-GLAS™ BRAND™ possèdent une pointe de grand diamètre pour permettre une distribution totale. Graduations courtes et inscriptions en ETERNA de coloration ambrée.
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™.
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
  • Pointe de grand diamètre pour une distribution totale.
  • Graduations courtes et inscriptions en ETERNA de coloration ambrée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Diamètre (métrique) externe 2 mm
Matériau AR-GLAS, Verre sodocalcique
Graduée Oui
Graduations 0,1 mL
Graduations négatives - 5 ml
Tolérance ±0,4 ml
Volume (métrique) 25 ml
Type Pipette sérologique