Learn More
AR-M 1000390 hydrochloride, MedChemExpress
Description
AR-M 1000390 hydrochloride is an exceptionally selective, potent δ opioid receptor agonist with an EC50 of 7.2±0.9 nM for δ agonist potency.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | AR-M 1000390 hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 209808-47-9 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H29ClN2O |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 150 mg/mL (389.67 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (129.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N(CC)CC)C1=CC=C(/C(C2=CC=CC=C2)=C3CCNCC/3)C=C1.Cl |
| Show More |