Learn More
AR-M 1000390 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit 18053822
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18053822 10 mg 10mg
18084952 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18053822 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 4335/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Low-internalizing δ agonist
Non-peptidic, low-internalizing δ-selective opioid receptor agonist; derivative of SNC 80 (Cat. No. 0764). Does not trigger acute desensitization of the analgesic response; reduces CFA-induced hyperalgesia. Brain penetrant following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 209808-47-9
Formule moléculaire C23H29ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 384.948
Clé InChI OTXTZCLQEGSAMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ar-m 1000390 hydrochloride, arm390 hydrochloride, arm-390hcl, n,n-diethyl-4-phenyl-4-piperidinylidenemethyl-benzamide hydrochloride, n,n-diethyl-4-phenyl piperidin-4-ylidene methyl benzamide hydrochloride, arm1000390 hydrochloride, n,n-diethyl-4-phenyl-4-piperidinylidenemethyl benzamide hydrochloride
CID PubChem 76848958
Nom IUPAC N,N-diethyl-4-[phenyl(piperidin-4-ylidene)methyl]benzamide;hydrochloride
SMILES CCN(CC)C(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=C2CCNCC2)C3=CC=CC=C3.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau AR-M 1000390 hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 384.94
Pourcentage de pureté >97%