Learn More
Hecht Karl™ Burettes automatiques
Code produit 10318731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10318731 25 ml 1 pièce
10023891 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10318731 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 40820025
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu avec un robinet à pincement spécial amélioré et une vis de titration pour un réglage précis. VITLab™ Les burettes automatiques sont de type standard avec une tolérance 1,5 fois supérieure à celle de la classe AS .
  • Schilling burettes
  • Pince de burette en plastique résistant aux produits chimiques, permettant un écoulement goutte à goutte par légère pression
  • Bouteilles de stockage en polyéthylène, base en plastique
  • La burette se remplit par une légère pression sur le flacon de stockage, avec réglage automatique du point zéro.
  • Tube en plastique servant de colonne montante
  • La partie supérieure de la burette est fermée. La conception de la burette de titrage à granulés évite les salissures.
  • Burette avec Schellbach rayures et dégradé fusionné “ASSISTANT PERMANENT” , embout de sortie calibré et à facettes
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre sodocalcique
Graduations 0.1 ml
Comprend Tube de remplissage en plastique, bouteille en polyéthylène avec burette à base en plastique
Tolérance ±0,1 mL
Type Burette automatique