Learn More
AR7, MedChemExpress
Code produit 16484526
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16484526 100 mg
16483268 10 mg
16482696 25 mg
16419816 50 mg
16415997 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16484526 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101106
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress AR7 is an atypical RARA/RARα (retinoic acid receptor, alpha) antagonist. AR7 specifically activates chaperone-mediated-autophagy (CMA) activity without affecting macroautophagy.
AR7 is an atypical RARA/RARα (retinoic acid receptor, alpha) antagonist. AR7 specifically activates chaperone-mediated-autophagy (CMA) activity without affecting macroautophagy.
Spécification
Nom chimique ou matériau AR7
CAS 80306-38-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H12ClNO
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (97.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C2=NC3=CC=C(Cl)C=C3OC2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 257.71
Poids de la formule 257.71
Pourcentage de pureté 98.85%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation