Learn More
Ester méthylique de l’acide arachidique, TRC
Code produit 30135986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135986 25 g 25g
30012391 1 g 1g
17968864 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135986 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA76498025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-28-1
Formule moléculaire C21 H42 O2
Poids moléculaire (g/mol) 326.56
Synonyme Eicosanoic Acid Methyl Ester, Eicosanoic acid, methyl ester, Arachic acid methyl ester, Arachidic acid methyl ester, C20:0 FAME, Methyl arachate, Methyl arachidate, Methyl eicosanate, Methyl eicosanoate, n-Eicosanoic acid methyl ester
Nom IUPAC Icosanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Arachidic Acid Methylester
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3
Poids de la formule 326.3185
Pourcentage de pureté >95%