Learn More
Acide arachidonique, TRC
Code produit 30338917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30338917 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30338917 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA765000250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Arachidonic Acid
CAS 506-32-1
Formule moléculaire C20 H32 O2
Quantité 250 mg
Synonyme 5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, (all-Z)- (8CI), (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, (all-Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, 20:4n-6, 5,8,11,14-all-cis-Eicosatetraenoic acid, 5-cis,8-cis,11-cis,14-cis-Eicosatetraenoic acid, 5Z,8Z,11Z,14Z-Eicosatetraenoic acid, A 0871, Arachidonic acid, Immunocytophyt, Immunocytophyte, Vevodar, all-cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, cis-δ5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid
Formule InChI InChI=1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tétraenoïque
Poids moléculaire (g/mol) 304.47
Poids de la formule 304.2402