Learn More
Chlorure d’arachidonoyle, TRC
Code produit 17993695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17993695 500 mg 500mg
17902045 5 mg 5mg
17901835 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17993695 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA765155500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57303-04-5
Formule moléculaire C20 H31 Cl O
Poids moléculaire (g/mol) 322.91
Synonyme Arachidonic Acid Chloride, (5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-EicosatetraeA765155noyl Chloride;
Nom IUPAC (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-chlorure de tétraénoyl
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Arachidonoyl Chloride
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Poids de la formule 322.2063