Learn More
Abnova™ ARAF 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Code produit 16134814
Change view
Click to view available options
100 μl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16134814 100 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16134814 Fournisseur Abnova™ Code fournisseur H00000369T03.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Human overexpression lysate
Spécification
Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description ARAF 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène NM_001654.1
Poids moléculaire Theoretical M.W. 67.6kDa
Plasmide pCMV-ARAF full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell lysate was tested with anti-ARAF antibody (Mfr. No. H00000369-D01P) by Western Blot.
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 100UL ARAF 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol