Learn More
Arbutine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15365028 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15365028 5 g 5g
15375028 25 g 25g
15385028 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15365028 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455640050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 497-76-7 | C12H16O7 | 272.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-76-7
Formule moléculaire C12H16O7
Poids moléculaire (g/mol) 272.25
Numéro MDL MFCD00016915
Clé InChI BJRNKVDFDLYUGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme arbutin, uvasol, 4-hydroxyphenyl beta-d-glucopyranoside, ursin, beta-arbutin, arbutoside, arbutine, arbutyne, ursi, p-arbutin
CID PubChem 440936
ChEBI CHEBI:18305
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-hydroxyphénoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2=CC=C(O)C=C2)C(O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Arbutin
Point de fusion 195.0°C to 201.0°C
Perte à la dessiccation 2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: soluble in alcohols
Poids de la formule 272.25
Pourcentage de pureté 98%