Learn More
Arbutine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378086 5 g 5g
11368086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378086 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14945.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 497-76-7 | C12H16O7 | 272.25 g/mol
Arbutin, a glycosylated hydroquinone, is used in studies on melanin biosynthesis and as an inhibitor to identify, differentiate and characterize tyrosinase(s). Also used in sed as a skin-lightening agent in cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’arbutine, une hydroquinone glycosylée, est utilisée dans les études sur la biosynthèse de la mélanine et comme inhibiteur pour identifier, différencier et caractériser la tyrosinase. Également utilisé comme agent d’éclaircissement de la peau dans les produits cosmétiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml), le méthanol et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Hygroscopique, conserver à l’écart de l’eau / l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 497-76-7
Formule moléculaire C12H16O7
Poids moléculaire (g/mol) 272.25
Numéro MDL MFCD00016915
Clé InChI BJRNKVDFDLYUGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme arbutin, uvasol, 4-hydroxyphenyl beta-d-glucopyranoside, ursin, beta-arbutin, arbutoside, arbutine, arbutyne, ursi, p-arbutin
CID PubChem 440936
ChEBI CHEBI:18305
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-hydroxyphénoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2=CC=C(O)C=C2)C(O)C(O)C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Arbutin
Point de fusion 196°C to 200°C
Quantité 5 g
Beilstein 89673
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,773
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml),methanol and dimethyl sulfoxide.
Rotation optique −65° (c=2 in Water)
Poids de la formule 272.26
Pourcentage de pureté ≥98%