Learn More
Arbutine, TRC
Code produit 30348399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348399 25 mg 25mg
30344207 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30348399 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA76651025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Arbutin
CAS 497-76-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12 H16 O7
Quantité 25 mg
Synonyme Arbutin, 4-Hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, Arbutine, Arbutoside, Arbutyne, Hydroquinone glucose, Hydroquinone β-D-glucopyranoside, NSC 4036, Ursin, Uvasol, p-Arbutin, p-Hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, p-Hydroxyphenyl β-D-glucoside, β-Arbutin
Formule InChI InChI=1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-hydroxyphénoxy)oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 272.25
Poids de la formule 272.0896
Pourcentage de pureté >95