Learn More
Invitrogen™ Kit de microbilles de compensation réactives aux amines ArC™ (pour une utilisation en conjonction avec les kits de coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™)
Product Code. 10093324
Change view
Click to view available options
Nbre de tests:
20
100
Unit Size:
1 kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Nbre de tests Unit Size
10093324 100 1 kit
15563052 20 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10093324 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A10346
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Kit de microbilles de compensation réactives aux amines ArC™ (pour une utilisation en conjonction avec les kits de coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™)
Le kit de microbilles de compensation réactives aux amines ArC™ est un outil de compensation à microbilles spécifiquement optimisé pour une utilisation en conjonction avec les kits de coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™.
  • Contrôle prêt à l’emploi
  • Économies d’échantillons puisqu’aucun traitement thermique des cellules en tant que contrôle n’est nécessaire
  • Permet des résultats précis et cohérents
    Consultez un guide de sélection pour tous les colorants de viabilité fixables pour la cytométrie en flux.
    Contrôle prêt à l’emploi
    Contrairement aux méthodes exigeant la préparation des échantillons pour pouvoir effectuer des contrôles de compensation à l’aide d’un matériau cellulaire, le kit de microbilles de compensation réactives aux amines ArC™ est immédiatement prêt à l’emploi, dès sa sortie du flacon compte-gouttes. Ce kit comporte deux types de microsphères de polystyrène spécialement modifiées ayant fait l’objet d’une optimisation visant à provoquer une réaction avec le colorant réactif aux amines des kits de coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™. Les microbilles réactives ArC™ (composant A) se lient à n’importe quel colorant réactif aux amines et génèrent un signal positif. Les microbilles négatives ArC™ (composant B), qui n’ont aucune réactivité, servent de contrôle de compensation négatif. Ce produit prêt à l’emploi préserve le matériau de l’échantillon d’origine à des fins expérimentales. Ce précieux échantillon n’est pas utilisé pour la création de contrôles de compensation.
    Résultats précis et cohérents
    Contrairement aux contrôles biologiques, qui peuvent avoir des niveaux d’expression variables selon le stade de développement ou la maladie, les microbilles Arc™ génèrent un signal lumineux homogène (voir la figure ci-dessous). L’homogénéité du modèle de coloration des contrôles de compensation est importante pour pouvoir obtenir une valeur de compensation correcte. Si le signal varie en fonction du matériau utilisé, la valeur de compensation peut être affectée et donner des valeurs incorrectes.
    Fonctionnement
    Une goutte de microbilles est ajoutée à un tube à essai contenant une coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™. Après une période d’incubation avec du colorant réactif aux amines, les microbilles sont nettoyées dans le tampon de coloration, une goutte de microbilles de contrôle négatif est ajoutée (au besoin), et les microbilles sont remises en suspension et analysées par cytométrie de flux. Les deux composants produisent une microbille positive distincte au moins 50 fois plus lumineuse que les microbilles négatives, pouvant être utilisée pour définir la compensation.
    Autres produits de compensation
    Outre les microbilles de compensation réactives aux amines ArC™, Life Technologies propose également le kit de microbilles anti-souris AbC™ pour la capture des anticorps anti-humains de souris et le kit de microbilles anti-rat / anti-hamster AbC™ pour la capture des anticorps anti-souris du rat ou du hamster.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Diamètre (métrique) 6 μm
    Contenu et stockage Contient 1 flacon de microbilles réactives à l’amine ArC™ et 1 flacon de microbilles négatives.
  • Conserver entre 2°C et 8°C
  • Format Tube
    À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
    Nbre de tests 100
    Quantité 1 kit
    Méthode de détection Fluorescent
    Gamme de longueur d’onde d’excitation Tout laser (UV à 633 / 635)
    Configuration des colorations Surface
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Gamme de produits CompenFlow, Molecular Probes
    Type de produit Microbilles de compensation