Learn More
Thermo Scientific™ Bains à circulation réfrigéré ARCTIC A10B
Code produit 11650921 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
17 L/min.
20 L/min
Type de contrôleur:
AC150
AC200
SC100
SC150
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Type de contrôleur Tension Fréquence Conditionnement
11650921 20 L/min AC200 230 V 50 Hz 1 pièce
10597485 17 L/min. SC100 230 V 50 Hz 1 pièce
11690861 17 L/min. SC150 230 V 50 Hz 1 pièce
11640901 20 L/min AC150 230 V 50 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11650921 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1564101
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les bains réfrigérés A10B sont dotés d’une grande surface de travail, permettant ainsi un débit élevé et une grande efficacité opérationnelle, avec des températures allant de -10° à +100°C et un volume maximal de bain de 30 litres.
Le bain réfrigéré Thermo Scientific™ A10B est doté d'une grande surface de travail, permettant ainsi un débit élevé et une grande efficacité opérationnelle, avec des températures allant de -10° à +100°C et un volume maximal de bain de 30 litres. Configurez votre bain réfrigéré avec un contrôleur Thermo Scientific STANDARD ou ADVANCED répondant aux besoins spécifiques de votre application.
Les bains réfrigérés sont utilisés avant tout pour contrôler la température des échantillons qu’ils accueillent. De ce fait, les dimensions de la surface de travail représentent un facteur important à évaluer. Ces unités peuvent également être utilisées pour un ensemble limité d’applications réfrigérées.
  • Bains solides en acier inoxydable
  • Thermostat orientable à 90°, pouvant être placé sur n’importe quel côté du bain, pour une meilleure visualisation
  • Ensemble de circulation externe inclus pour le raccordement aux tuyaux M16×1, 0,25 NPT mâle, 9,5 mm (0,375 po) D.E.
  • Concept de ventilation sur trois côtés : jusqu’à deux côtés peuvent être bloqués avec une réfrigération complète et aucune détérioration de l’appareil
  • Orifice de vidange à l’avant
  • Poignées intégrées
  • Réfrigérant sans CFC
Inclut :
Câbles de contrôle, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe et cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi).
Recommandé dans les cas suivants :
  • Étalonnage
  • Bioréacteurs
  • Évaporateurs rotatifs
  • Condenseurs
  • Tests d’échantillons / de matériaux
  • Préparation d’échantillons / de matériaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0,6 à 1,0 cu. ft.
Type de contrôleur AC200
Capacité (métrique) 17 à 30 L
Certifications/Conformité CE/ROHS/WEEE
Puissance de refroidissement 250w
Débit 20 L/min
Gamme de températures -10°C à +100°C
Pression max. 474 mbar/6,89 psi
Classe de sécurité 3/FL
Stabilité de la température 0,01°C
Thermostat AC200
Dimensions (L x l x H) 35,9 x 16,9 x 18,5 in (91,3 x 42,9 x 47,1 cm)
Longueur (impériale) 35,9 in
Longueur (impériale) intérieure 13,4 in
Longueur (métrique) 91,3 cm
Longueur (métrique) intérieure 36,5 cm
Largeur (impériale) 16,9 in
Largeur (impériale) intérieure 11,7 in
Largeur (métrique) 42,9 cm
Largeur (métrique) intérieure 29,7 cm
Hauteur (impériale) 18,5 in
Hauteur (métrique) 47,1 cm
Profondeur (impériale) intérieure 7,9 in
Profondeur (métrique) intérieure 20 cm
Poids (impériale) 97,9 lb
Poids (métrique) 44,5 kg
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz