Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes doubles de stockage Arctic Express
Code produit 10699463 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
28 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10699463 28 L 1 pièce
10338253 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10699463 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CK50922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3645.10€
    3300.00€ / 1 pièces
    Économisez 345.10€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-03-2027
Les systèmes de stockage Thermo Scientific Arctic Express permettent d’envoyer et de stocker des échantillons non dangereux.
Protégez les échantillons non dangereux pendant l’expédition et le stockage à l’aide des systèmes de stockage Thermo Scientific™ Arctic Express™. Se caractérisant par une souplesse et une sécurité exceptionnelles, ces systèmes peuvent servir de conteneurs de transport ou de récipients de cryoconservation de laboratoire.
Caractéristiques :
  • Lorsqu’elle est remplie d’azote liquide et installée dans le laboratoire, l’unité peut être utilisée sans limite de temps comme un système de stockage à “tiges supports et canes”, son autonomie statique atteignant 125 jours.
  • Les récipients en aluminium sont équipés d’un couvercle verrouillable et contiennent six boîtes numérotées en acier inox à code couleur (incluses), qui peuvent accueillir des canes qui contiennent des ampoules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Dewar LN2 à remplissage manuel
Capacité (métrique) 28 L
No. of Doors 1
Modèle Arctic Express Dual 28
Autonomie statique 21 expéditeurs/50 labos
Diamètre (impériale) 18,2 in
Diamètre (impériale) col interne 3,8 in
Diamètre (métrique) 46,2 cm
Diamètre (métrique) col interne 9,7 cm
Capacité en flacons 630 x 2 ml