Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de transport Arctic Express™
Code produit 15166445 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 L
4,3 L
10 L
Capacité en flacons:
48 x 1,2 ml ; 48 x 2 ml ; 24 x 4 ml ; 16 x 5 ml
480 x 1,2 ml ; 384 x 2 ml ; 288 x 4 ml
9 x 1,2 ou 2ml ; 6 x 4ml ; 3 x 5ml
966 x 1,2 ml ; 966 x 2 ml ; 483 x 4 ml ; 322 x 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Capacité en flacons Conditionnement
15166445 10 L 966 x 1,2 ml ; 966 x 2 ml ; 483 x 4 ml ; 322 x 5 ml 1 pièce
10679633 4,3 L 48 x 1,2 ml ; 48 x 2 ml ; 24 x 4 ml ; 16 x 5 ml 1 pièce
12791745 1,5 L 9 x 1,2 ou 2ml ; 6 x 4ml ; 3 x 5ml 1 pièce
10083553 10 L 480 x 1,2 ml ; 384 x 2 ml ; 288 x 4 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15166445 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CY50910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7759.22€
    7030.00€ / 1 pièces
    Économisez 729.22€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-04-2027
Garantissez une sécurité et une sûreté optimales grâce à ces systèmes de transport, parfaits pour transporter des matières infectieuses ou des échantillons biologiques à des températures cryogéniques.
Garantissez une sécurité et une sûreté optimales grâce aux systèmes de transport Thermo Scientific™ Arctic Express™, parfaits pour transporter des matières infectieuses ou des échantillons biologiques à des températures cryogéniques. Ces conteneurs de transport offrent une vaste gamme de caractéristiques qui assurent une sécurité et une sûreté maximales des échantillons les plus précieux pour le transport routier ou aérien.
Caractéristiques :
  • Système homologué pour les expéditions internationales par l’ONU et l’IATA.
  • Matériau innovant absorbant l’azote liquide pour éviter toute fuite pendant le transport.
  • Autonomie en rétention dans l’azote liquide de 8, 13 et 21 jours permettant un transport sûr des échantillons tout en préservant leur intégrité.
  • Les biomatériaux sont contenus en toute sécurité dans la boîte du conteneur de transport.
  • Le couvercle verrouillable à compartiment de sécurité interne assure la protection et l’isolement des échantillons.
  • Les cryotubes sont enveloppés d’un matériau absorbant à fibres qui absorbe l’échantillon en cas de fuite.
  • Le système, doté d’une conception légère en aluminium et d’une poignée verseuse pratique, est facilement pris en charge par la plupart des transporteurs
Remarque :
Les taux d’évaporation statique sont basés sur les performances d’un conteneur neuf, sans ouvertures du couvercle et sans produits à l’intérieur. Les performances réelles peuvent varier en fonction des applications.
Informations de commande :
Les expéditions de moelle osseuse, valvules cardiaques ou autres échantillons volumineux nécessitent un emballage de taille spécifique pour déterminer la capacité.
Inclut :
Les conteneurs de transport cryogéniques sont livrés avec un emballage d’expédition réutilisable ; une boîte avec les modèles Arctic Express 5 et 10
Compatibles avec :
  • Chariot à roulettes (BioCane 20, 34, 47 : AY509X9) (BioCane 73 : AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/boîte (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
  • Rack carré pour BioCane 47, comprenant cinq boîtes avec 40 séparateurs (195555)
  • Tubes cryogéniques de 1,2 ml, boîte de 500 (AY509X13)
  • Tubes cryogéniques de 2,0 ml, boîte de 500 (AY509X12)
  • Tubes de 1 ml, boîte de 500 (AY509X32)
  • Tubes de 1,5 ml, boîte de 500 (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Dewar LN2 à remplissage manuel
Capacité (métrique) 10 L
Comprend 1 boîte
Taux d’évaporation statique 0,7L/jour
Autonomie statique 14 jours
Capacité en flacons 966 x 1,2 ml ; 966 x 2 ml ; 483 x 4 ml ; 322 x 5 ml
Capacité Tiges / boîte (161), flacons / tige (6 x 1,2 ml), pailles (1610)