Learn More
MedChemExpress Arctigenin
Code produit 16444737
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16444737 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16444737 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0035
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Arctigenin ((-)-Arctigenin), a biologically active lignan, can be used as an antitumor agent. Arctigenin exhibits potent antioxidant, anti-inflammatory and antiviral (influenza A virus) activities. Arctigenin can be used for the research of metabolic disorders, and central nervous system dysfunctions.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 372.41 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
CAS 7770-78-7
Type de produit Natural Products
Pureté 98.46%
Solubilité DMSO : ≥ 125 mg/mL (335.65 mM)
Synonyme (-)-Arctigenin
Cible MMP∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis