Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur Magnétique De Plaque Chauffante ARE 6
Code produit 15815231 Tous les produits Velp Produits
Change view
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Alliage d’aluminium
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure unitSize
15815231 Alliage d’aluminium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15815231 Fournisseur Velp Scientifica™ Code fournisseur F20500462
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur de plaque chauffante polyvalent avec moteur puissant, couplage magnétique amélioré et excellente résistance aux produits chimiques, commutateur d’avertissement de température et de chauffage de sécurité.
Attributs de sécurité supérieurs:
  • Le commutateur de chauffage de sécurité lumineux empêche le chauffage involontaire.
  • L’icône lumineuse de surface chaude informe l’opérateur lorsque la température de la plaque supérieure est supérieure à 50°C.
  • Boîtier moulé sous pression résistant (IP42) pour une protection maximale de la partie interne de l’instrument.
  • La vitesse d’agitation augmente légèrement en évitant les risques de déversements.
  • Le couvercle de protection en silicium en option et sur mesure protège l’agitateur contre les dommages causés par les déversements.
  • L’ARE 6 est conçu pour une durée de vie optimale et garanti 3 ans.
Conçu pour ses performances et son ergonomie:
  • La plaque en alliage d’aluminium assure un transfert thermique optimal.
  • Contrôle précis de la température de la plaque jusqu’à 370°C.
  • Moteur extrêmement puissant sans balais capable d’agiter de 30 à 1700 tr/min.
  • La technologie de compensation de couple SpeedServo™ maintient le régime même en cas de variations de viscosité.
  • Le nouvel aimant Alnico offre un couplage magnétique de pointe et garantit une agitation périphérique supérieure.
  • Accepte des flacons de 20 litres maximum.
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium
Tension 230 V
Description Agitateur magnétique chauffant
Fonctions de sécurité Avertissement de plaque chaude
Matériau du corps Technopolymère
Type de contrôleur Analogique
Longueur (impériale) 11 in.
Dimensions 5,3 in de diamètre
Hauteur (métrique) 160 mm
max. (métrique) Température ambiante à 370°C
Température (impériale) Ambient to 698°F
Hauteur (impériale) 4.1 in.
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 280 mm
Longueur (métrique) 105 mm
Largeur (impériale) 6.3 in.
Puissance 630 W
Poids (impériale) 5,7 lb
Poids (métrique) 2,6 kg
Type Agitateur
Forme Rond
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 30 à 1 700 tr/min
Dimensions (L x l x H) 280 x 160 x 105 mm
Affichage Analogique