Learn More
Velp Scientific Agitateur chauffant en céramique AREC 7 Advance
Code produit 30560068 Tous les produits Velp Produits
Change view
Click to view available options
Comprend:
Plaque chauffante uniquement
Sonde PT100
Sonde Pt100, tige, pince
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
30560068 Plaque chauffante uniquement 1 pièce
30560066 Sonde PT100 1 pièce
30560063 Sonde Pt100, tige, pince 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30560068 Fournisseur Velp Scientific Code fournisseur F20500682
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'agitateur chauffant en céramique AREC 7 Advance est un agitateur chauffant en céramique de 7 x 7 in combinant des performances puissantes, des fonctions de sécurité avancées, plusieurs options de connectivité et une expérience utilisateur améliorée, garantissant précision, efficacité et sécurité sans compromis dans chaque expérience.
  • Agitateur chauffant en céramique 7 x 7 de pointe, conçu pour la précision, la performance et la sécurité
  • Interface utilisateur intuitive avec boutons tactiles capacitifs et panneau en verre trempé
  • Programmer les rampes de température et suivre les variations de viscosité pour un contrôle total de l'expérience
  • Thermorégulation jusqu'à 350 °C avec ± Précision °de 1,0 °C avec des sondes Pt100/Pt1000
  • FAST et des modes de température FINE pour un chauffage rapide ou progressif
  • Programmation de rampes avec jusqu'à 9 niveaux de température et 9 niveaux de vitesse.
  • Assiette en céramique de 7 in résistante aux produits chimiques pour une durabilité à long terme
  • Un puissant moteur sans balais permet de brasser des volumes jusqu'à 20 L ( H₂O ).
  • plage de vitesse de 30 à 1700 tr/min avec SpeedServo™ pour une agitation constante
  • L'indicateur de variation de viscosité en temps réel améliore la précision du contrôle
  • Plusieurs modes d'agitation : limitation de vitesse automatique, intermittente et réglable
  • Velp La plateforme cloud Ermes permet le contrôle à distance via smartphone, tablette ou PC.
  • USB Exportation des données pour un suivi et une analyse simplifiés des expériences
  • Dispositifs de sécurité intégrés : Verrouillage de sécurité, alarme de sonde, protection contre la surchauffe
  • Limite de température maximale réglable et avertissement de surface chaude visible au-dessus de 50 °C
  • Inclut des minuteurs de compte à rebours et de compte à rebours pour l'optimisation du flux de travail
  • Bénéficiez d'une garantie de 3 ans avec enregistrement en ligne.
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 230 V
Comprend Plaque chauffante uniquement
Fonctions de sécurité Bouton de verrouillage
Fonctions d’agitation Autoreverse (5 sec. to 99 hr. 59 min.), Intermittent Mode (5 sec. to 99 hr. 59 min.), Settable Rotation Direction (Clockwise and Counterclockwise)
Matériau du corps Aluminium
Type de contrôleur Numérique
Modèle AREC 7 Advance
Caractéristiques de la semelle Minuteur (1 sec. 99 h 59 min.), mesure de la tendance de la viscosité, rampes jusqu'à 9 températures et jusqu'à 9 vitesses
Longueur (impériale) 13,39 in
Dimensions 180 x 180 mm
Hauteur (métrique) 100 mm
max. (métrique) De 0 °C à 550 °C (par incréments de 1 °C)
Température ambiante 50 °C à 40 °C
Hauteur (impériale) 3,94 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 200 mm
Ampérage 3,5 A
Longueur (métrique) 340 mm
Largeur (impériale) 7,87 in
Puissance 800 W
Poids (impériale) 7.7 lb.
Poids (métrique) 3.5 kg
Type Plaque chauffante à agitation magnétique
Forme Carré
Charge max. d’échantillons 30 kg
Type de bouchon UE / UK
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 30 à 1 700 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 340 x 200 x 100 mm
Certifications/Conformité Déclaration de conformité CE, déclaration de conformité britannique, certificat BC, certificat cNEMKOus
Affichage Numérique
Couleur Gris