Description
CHAUFFAGE ET MÉLANGE PUISSANTS
- Une technologie de chauffage avancée assure une homogénéité et une stabilité de la température, de la température ambiante jusqu'à 550 degrés.°C
- Puissant moteur sans balais assurant puissance et résistance au fil du temps
- Remue jusqu'à un volume de 15 L (H2O de 100 à 1500 tr/min
- SpeedServo™ La technologie de contre-réaction maintient la vitesse constante malgré les variations de viscosité.
SÛR ET RÉSISTANT
- Le plateau en céramique robuste de 18 cm (7 in) offre une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et aux rayures et se nettoie facilement d'un simple coup d'éponge.
- Un voyant d'avertissement s'allume lorsque la température de la plaque dépasse 50 °C et que la fonction de chauffage est inactive.
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
| Tension | 0/1 V |
| Dimensions | 7 x 7 in |
| max. (métrique) | Temperatura ambiente hasta 550 °C |
| Type | Plaque chauffante à agitation magnétique |
| Forme | Carré |
| Charge max. d’échantillons | 15 L |
| Type de bouchon | UE / UK |
| Nbre de positions | 1 |
| Taille max. du récipient | 15 L |
| Afficher plus |