Learn More
VELP Scientifica AREC 7 Digital Agitateur magnétique avec plaque chauffante en céramique
Tous les produits Velp ProduitsDescription
RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE PRÉCISE
- La technologie avancée de la plaque chauffante garantit une homogénéité et une stabilité de la température jusqu'à 550°C
- Régulation précise de la température de l'échantillon via une sonde Pt100/Pt1000 (± 1 °C) et un thermostat numérique VTF (± 0,5 °C)
- Possibilité de réguler la température de l'échantillon jusqu'à 350°C avec des sondes Pt100 et Pt1000
AGITATION PUISSANTE
- Moteur brushless puissant garantissant une agitation constante, des opérations continues et une maintenance minimale
- Agite jusqu'à 15 L de volume (H2O) de 100 à 1500 rpm
- La technologie de compensation du couple SpeedServo™ maintient la vitesse constante malgré les variations de viscosité
SÉCURITÉ ET RÉSISTANCE
- La robuste plaque en céramique de 7 pouces offre une résistance exceptionnelle et est facile à nettoyer
- Un message d'avertissement 'HOT' s'affiche lorsque la température dépasse 50°C, même lorsque le chauffage n'est pas actif
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
| Tension | 230 V |
| Dimensions | 7 x 7 in |
| max. (métrique) | Room temp. to 550°C |
| Type | Plaque chauffante à agitation magnétique |
| Forme | Carré |
| Charge max. d’échantillons | 15 L |
| Type de bouchon | UE / UK |
| Nbre de positions | 1 |
| Taille max. du récipient | 15 L |
| Afficher plus |