Learn More
VELP Scientifica Agitateur magnétique chauffant numérique en céramique AREC 7
Tous les produits Velp Produits
Description
THERMORÉGULATION PRÉCISE
- La technologie avancée des plaques chauffantes assure une homogénéité et une stabilité de la température jusqu'à 550 °C.
- Thermorégulation précise du milieu avec sonde Pt100/Pt1000 (±1 °C) et le thermorégulateur numérique VTF (±0,5 °C)
- La thermorégulation s'étend de la température ambiante à 350 degrés Fahrenheit.°C avec sondes externes Pt100 et Pt1000
PUISSANT REMUE
- Moteur sans balais assurant puissance et résistance dans le temps
- Remue jusqu'à un volume de 15 L (H2O de 100 à 1500 tr/min
- SpeedServo™ La technologie de contre-réaction maintient la vitesse constante malgré les variations de viscosité.
SÛR ET RÉSISTANT
- Le plateau en céramique robuste de 18 cm (7 in) offre une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et aux rayures et se nettoie facilement d'un simple coup d'éponge.
- Un message d'avertissement « Surface chaude » s'affiche lorsque la température dépasse 50 °C, même °lorsque l'appareil est inactif.
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
| Tension | 230 V |
| Dimensions | 7 x 7 in |
| max. (métrique) | Temperatura ambiente hasta 550 °C |
| Type | Plaque chauffante à agitation magnétique |
| Forme | Carré |
| Charge max. d’échantillons | 15 L |
| Type de bouchon | UE / UK |
| Nbre de positions | 1 |
| Taille max. du récipient | 15 L |
| Afficher plus |