Learn More
Chlorhydrate d'ester éthylique d'arécaïdine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Arecaidine Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 17210-50-3 |
| Formule moléculaire | C9 H15 N O2 . Cl H |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Nicotinic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (8CI), Arecaidine ethyl ester hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H15NO2.ClH/c1-3-12-9(11)8-5-4-6-10(2)7-8;/h5H,3-4,6-7H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)C1=CCCN(C)C1 |
| Nom IUPAC | 1-metil-3,6-dihidro-2H-piridina-5-carboxilato de etilo; hidrocloruro |
| Poids moléculaire (g/mol) | 205.68 |
| Poids de la formule | 205.087 |