Learn More
Arecaidine Hydrobromide, TRC
Code produit 30133692
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133692 100 mg 100mg
30011729 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133692 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA767000100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6013-57-6
Formule moléculaire C7 H11 N O2 . Br H
Poids moléculaire (g/mol) 222.08
Nom IUPAC 1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylic acid;hydrobromide
SMILES Br.CN1CCC=C(C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Arecaidine hydrobromide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H11NO2.BrH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h3H,2,4-5H2,1H3,(H,9,10);1H
Poids de la formule 221.0051
Pourcentage de pureté >95%