Learn More
Arecaidine propargyl ester tosylate, Tocris Bioscience™
Code produit 18084672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18084672 50 mg 50mg
18025222 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18084672 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 0383/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Muscarinic agonist
A potent muscarinic receptor agonist. Shows some selectivity for cardiac versus ileal M2 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147202-94-6
Formule moléculaire C17H21NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 351.417
Clé InChI LYHWIOMAWPVTPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arecaidine propargyl ester tosylate, tocris-0383, 4-methylbenzenesulfonic acid; prop-2-ynyl 1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridine-5-carboxylate, n-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylic acid propargyl ester tosylate, prop-2-yn-1-yl 1-methyl-5,6-dihydro-2h-pyridine-3-carboxylate; toluenesulfonic acid
CID PubChem 6604936
Nom IUPAC 4-methylbenzenesulfonic acid;prop-2-ynyl 1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.CN1CCC=C(C1)C(=O)OCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Arecaidine propargyl ester tosylate
Quantité 50 mg
Poids de la formule 351.42
Pourcentage de pureté >98%
Gamme de produits Tocris