Learn More
Arecaidine propargyl ester tosylate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18084672
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize':
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité missing translation for 'unitSize'
18084672 50 mg 50mg
18025222 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18084672 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 0383/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Muscarinic agonist
A potent muscarinic receptor agonist. Shows some selectivity for cardiac versus ileal M2 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147202-94-6
Formule moléculaire C17H21NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 351.417
Clé InChI LYHWIOMAWPVTPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arecaidine propargyl ester tosylate, tocris-0383, 4-methylbenzenesulfonic acid; prop-2-ynyl 1-methyl-3,6-dihydro-2h-pyridine-5-carboxylate, n-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylic acid propargyl ester tosylate, prop-2-yn-1-yl 1-methyl-5,6-dihydro-2h-pyridine-3-carboxylate; toluenesulfonic acid
CID PubChem 6604936
Nom IUPAC 4-methylbenzenesulfonic acid;prop-2-ynyl 1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.CN1CCC=C(C1)C(=O)OCC#C
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Arecaidine propargyl ester tosylate
Quantité 50 mg
Poids de la formule 351.42
Pourcentage de pureté >98%
Gamme de produits Tocris
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.