Learn More
Bromhydrate dʼArécoline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10297250 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10297250 25 g Flacon en verre 25g
10100032 5 g Flacon en verre 5g
10023813 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10297250 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 250130250
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 300-08-3 | C8H14BrNO2 | 236.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 300-08-3
Formule moléculaire C8H14BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 236.11
Numéro MDL MFCD00039041
Clé InChI AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme arecoline hydrobromide, arecoline bromide, taeniolin, arecoline hbr, methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate hydrobromide, arekolinhydrobromid german, unii-24s79b9cx7, methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, n-methyltetrahydronicotinic acid methyl ester hydrobromide
CID PubChem 9301
Nom IUPAC 1-méthyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate de méthyle ; bromhydrate
SMILES [H+].[Br-].COC(=O)C1=CCCN(C)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Arecoline hydrobromide
Point de fusion 171°C to 174°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 768
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,slightly soluble in chloroform and ether
Poids de la formule 236.11
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Arecoline hydrobromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.