Learn More
Velp Scientific AREX 5 Agitateur à plaque chauffante avancé
Code produit 30560067 Tous les produits Velp Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Plaque chauffante uniquement
Sonde PT100
Sonde Pt100, tige, pince
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
30560067 Sonde Pt100, tige, pince 1 pièce
30560065 Plaque chauffante uniquement 1 pièce
30560069 Sonde PT100 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30560067 Fournisseur Velp Scientific Code fournisseur SC20500584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00€
    933.00€ / 1 pièces
    Économisez 107.00€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur magnétique chauffant de pointe conçu pour la précision, la sécurité et l'efficacité
  • Agitateur magnétique chauffant de pointe conçu pour la précision, la sécurité et l'efficacité
  • Interface moderne avec boutons tactiles capacitifs et panneau en verre trempé pour une navigation facile
  • Rampes de température et fonctions de temporisation avancées pour un contrôle total des réactions
  • FAST et les modes de thermorégulation FINE lors de l'utilisation de sondes Pt100/Pt1000
  • CerAlTop™ Cette plaque allie résistance chimique et excellente conductivité thermique.
  • Le moteur sans balais permet un brassage puissant et sans entretien jusqu'à 20 L ( H₂O ).
  • Large plage de vitesses (30 à 1700 tr/min) avec SpeedServo™ pour une performance d'agitation constante
  • L'indicateur de variation de viscosité assure un suivi précis de la réaction
  • Modes d'agitation automatique et intermittente pour une flexibilité accrue du flux de travail
  • Velp Plateforme cloud Ermes pour la surveillance et le contrôle à distance via appareils mobiles
  • USB Connexion permettant un enregistrement et un transfert faciles des données vers un PC ou une clé USB
  • Dispositifs de sécurité multiples : Verrouillage de sécurité, alarme de sonde, protection contre la surchauffe
  • Avertissement de surface chaude au-dessus °de 50 °C, même lorsque l'appareil est éteint
  • Protection IP42 et garantie de 3 ans (enregistrement requis)
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Aluminium à revêtement en céramique
Tension 230 V
Comprend Sonde Pt100, tige, pince
Fonctions de sécurité Bouton de verrouillage
Fonctions d’agitation Autoinversion (5 secondes à 99 h 59 min.), Mode intermittent (5 s à 99 h 59 min.), Direction de rotation réglable (dans le sens horaire et antihoraire)
Matériau du corps Aluminium
Type de contrôleur Numérique
Modèle AREX 5 Avance
Caractéristiques de la semelle Minuteur (1 sec. 99 h 59 min.), mesure de la tendance de la viscosité, rampes jusqu'à 9 températures et jusqu'à 9 vitesses
Longueur (impériale) 10,6 in
Dimensions 135 mm de diamètre
Hauteur (métrique) 85 mm
max. (métrique) De 0 °C à 550 °C (par incréments de 1 °C)
Température ambiante 50 °C à 40 °C
Hauteur (impériale) 3,3 in
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 160 mm
Ampérage 2,8 A
Longueur (métrique) 270 mm
Largeur (impériale) 6,3 in
Puissance 630 W
Poids (impériale) 4.1 lb.
Poids (métrique) 1.9 kg
Type Plaque chauffante à agitation magnétique
Forme Rond
Charge max. d’échantillons 25 kg
Type de bouchon UE / UK
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 30 à 1 700 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 270 x 160 x 85 mm
Certifications/Conformité Déclaration de conformité CE, déclaration de conformité britannique, certificat BC, certificat cNEMKOus
Affichage Numérique
Diamètre de plaque supérieure (métrique) 135 mm
Couleur Gris