Learn More
R&D Systems™ Arformoterol Tartrate
Description
Arformoterol tartrate is a long-acting β2 adrenergic agonist (LABA). Bronchodilator.
Spécification
Spécification
| CAS | 200815-49-2 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Cible | Adrenergic beta-2 |
| Formule moléculaire | C19H24N2O4.C4H6O6 |
| Poids de la formule | 494.49g/mol |
| Type de produit | Long-acting Agonist (LABA) |
Usage exclusivement réservé à la recherche