Learn More
Tartrate d’arformotérol, TRC
Code produit 30135196
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135196 5 mg 5mg
30137285 25 mg 25mg
30041370 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135196 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA7675055MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 200815-49-2
Formule moléculaire C19 H24 N2 O4 . C4 H6 O6
Poids moléculaire (g/mol) 494.49
Synonyme Formamide, N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Formamide, N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), Formamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, [R-(R*,R*)]-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), N-[2-Hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide L-tartrate, (R,R)-Formoterol L-tartrate, Arformoterol tartrate, Brovana
Nom IUPAC (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioïque ; N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(2R)-1-(4-méthoxyphényl)propane-2-yl]amino]éthyl]phényl]formamide
SMILES COc1ccc(C[C@@H](C)NC[C@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Arformoterol Tartrate
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H24N2O4.C4H6O6/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t13-,19+;1-,2-/m11/s1
Poids de la formule 494.19