Learn More
Thermo Scientific Chemicals Argatroban
Code produit 17221232 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17221232 250 mg 250mg
17211232 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17221232 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466392500
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 74863-84-6 | C23H36N6O5S, C23H36N6O5S | 508.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74863-84-6
Formule moléculaire C23H36N6O5S
Spécification
Nom chimique ou matériau Argatroban
Quantité 250 mg
Solubilité Solubilité aq. soln. : insoluble.
Point de fusion 188,0°C à 189,0°C
Poids de la formule 508,64