Learn More
MedChemExpress Argipressin
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.53% |
| CAS | 113-79-1 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Poids moléculaire | 1084.23 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : ≥ 100 mg/mL (92.23 mM) |
| Synonyme | Arg8-vasopressin∣ AVP |