Learn More
Aalborg™ Tube de débitmètre direct en verre d’argon
Code produit 11892210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
1 l/min
15 l/min
2 l/min
2,5 l/min
25 l/min
325°ml/min.
Largeur (métrique):
65 mm
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air Largeur (métrique) Conditionnement
11892210 2,5 l/min 65 mm 1 pièce
11802450 15 l/min 150 mm 1 pièce
11802220 25 l/min 65 mm 1 pièce
11842210 1 l/min 65 mm 1 pièce
11872440 325°ml/min. 150 mm 1 pièce
11882440 2 l/min 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11892210 Fournisseur Aalborg™ Code fournisseur FT02304GLVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.05€
    46.92€ / 1 pièces
    Économisez 17.13€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tube de débitmètre direct en verre d’argon d’Aalborg™ complète un débitmètre qui est utilisé dans les systèmes fluidiques pour indiquer le débit du fluide.
  • Les tubes à lecture directe sont simples.
  • L’échelle de mesure sur chacun de ces tubes permet de lire le débit réel dans des conditions standard, au choix en unités impériales ou métriques.
  • L’obtention de débits réels avec ces tubes nécessite l’utilisation d’un tableau de corrélation des débits à l’échelle de référence.
  • Les tubes à échelle de référence sont utiles pour mesurer les débits de gaz autres que l’air et/ou dans des conditions non standard.
Spécification
Type Tube à débit direct d’argon
Largeur (métrique) 65 mm
Débit d’air 2,5 l/min