Learn More
Arimistane, TRC
Code produit 30135923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135923 10 g 10g
30132508 5 g 5g
30008474 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135923 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA79489810G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1420-49-1
Formule moléculaire C19H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.39
Synonyme Androsta-3,5-diene-7,17-dione, Arimistane, NSC 134910, Androst-3,5-diene-7,17-dione
Nom IUPAC (8R,9S,10R,14S)-10,13-diméthyl-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-7,17-dione
SMILES CC12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CCC2=O)C(=O)C=C4C=CCC[C@]34C
Spécification
Nom chimique ou matériau Androst-3,5-diene-7,17-dione
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-4-3-5-12(18)11-15(20)17-13-6-7-16(21)19(13,2)10-8-14(17)18/h3,5,11,13-14,17H,4,6-10H2,1-2H3/t13-,14-,17-,18-,19?/m0/s1
Poids de la formule 284.1776
Pourcentage de pureté >95%