Specifications
| Nom chimique ou matériau | Aripiprazole |
| Point de fusion | 149.0°C |
| Perte à la dessiccation | 0.3% max. (105°C, 3 hrs) |
| Spectre IR | Authentique |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetic acid, insoluble in methanol and hexane |
| Poids de la formule | 448.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.5% (HPLC) |
Safety and Handling
Product Identifier
- Aripiprazole
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Aripiprazole