Learn More
Acide aristolochique I, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Aristolochic acid |
| Note relative au nom | Mixture of I and II |
| Point de fusion | 269°C to 270°C |
| Couleur | Jaune |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (typically I+ II isomers) (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 100 mg |
| Beilstein | 19, V,7, 611 |
| Merck Index | 15, 777 |
| Show More |
Safety and Handling
- Aristolochic acid, mixture of I and II
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.