Learn More
Aristolochic acid A, MedChemExpress
Code produit 16433876
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16433876 25 mg
16409008 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16433876 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0510
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Aristolochic acid A (Aristolochic acid I; TR 1736) is the main component of plant extract Aristolochic acids, which are found in various herbal plants of genus Aristolochia and Asarum. Aristolochic acid A significantly reduces both activator protein 1 (AP-1) and NF-κB activities. Aristolochic acid A reduces BLCAP gene expression in human cell lines.
Aristolochic acid A (Aristolochic acid I
Spécification
Nom chimique ou matériau Aristolochic acid A
CAS 313-67-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H11NO7
Quantité 25 mg
Synonyme Aristolochic acid I TR 1736
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (73.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=CC2=C(OCO2)C3=C4C(C(OC)=CC=C4)=CC([N+]([O-])=O)=C31)=O
Poids moléculaire (g/mol) 341.27
Poids de la formule 341.27
Pourcentage de pureté 98.52%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death