Learn More
Acide aristolochique A, TRC
Code produit 30331041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331041 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331041 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA77130025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Aristolochic Acid
CAS 313-67-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C17 H11 N O7
Quantité 25 mg
Synonyme 8-Methoxy-6-nitro-phenanthro[3,4-d]-1,3-dioxole-5-carboxylic acid, 8-Methoxy-3,4-methylenedioxy-10-nitrophenanthrene-1-carboxylic acid, Aristolochia A, Aristolochic acid, Aristolochic acid 1, Aristolochic acid A, Aristolochic acid I, NSC 11926, NSC 50413, TR 1736, Tardolyt
Formule InChI InChI=1S/C17H11NO7/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20)
SMILES COc1cccc2c1cc(c3c(cc4OCOc4c23)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 8-méthoxy-6-nitronaphto[2,1-g][1,3]acide benzodioxole-5-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 341.272
Poids de la formule 341.054
Pourcentage de pureté >95