Learn More
Sartorius Système de production d’eau par osmose inverse Arium™ Advance L
Code produit 16867296 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
100 l/h
200 l/h
Capacité (métrique):
100 L
200 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Capacité (métrique) Conditionnement
16867296 100 l/h 200 L 1 pièce
16857296 100 l/h 100 L 1 pièce
16837296 200 l/h 100 L 1 pièce
16847296 200 l/h 200 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16867296 Fournisseur Sartorius Code fournisseur H2OROL200
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Système de production d’eau pure par osmose inverse Arium™ Advance L.
  • Les systèmes d’eau pour laboratoire Arium™ Advance L sont conçus pour un besoin en production d’eau par osmose inverse pouvant atteindre 200 L/h
  • Associé au réservoir de stockage intégré de 100 ou 200 litres, le système fournit le volume idéal d’eau d’alimentation pré-traitée pour votre laboratoire.
  • Le système peut alimenter simultanément plusieurs instruments de laboratoire à la fois grâce à la puissante pompe de distribution.
  • Sa forme carrée et compacte réduit au minimum les besoins en espace.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 200 L
Source d’eau d’alimentation Eau du robinet potable
Débit 100 l/h
Type d’eau de production Osmose inverse (type 3)
Type Système d’eau
Connecteur pour l’alimentation en eau 0,25 in
Résistivité 0,05 MΩ*cm