Learn More
Sartorius Systèmes de purification de l’eau combinés sans lampe UV, moniteur COT arium™ comfort I ASTM 1, 3
BIOPHARMA
Code produit 16313076 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
16 L/h
8 L/h
Montage:
Paillasse
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Montage unitSize
16313076 16 L/h Paillasse 1 pièce
16303076 8 L/h Paillasse 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16313076 Fournisseur Sartorius Code fournisseur H2OI2T
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez le système combiné Sartorius arium™ Comfort I pour produire de l’eau ultra pure ASTM de type 1 et de l’eau pure de type 3.
  • Kit de cartouches unique pour la production d’eau ultra pure de qualité supérieure
  • La technologie iJust innovante optimise la qualité de l’eau du produit
  • Affichage tactile avec navigation intuitive dans les menus
  • Conception compacte avec emplacement pour carte SD
  • Résultats reproductibles et fiables
  • arium Le logiciel contrôle la vanne de sortie du concentré en fonction des données de mesure du CaCO3 et du CO2.
  • Disponible en tant que système de paillasse pour chaque station de travail de laboratoire et mural avec support mural intégré
Avantages
  • Consommation d’eau optimisée et économique
  • Qualité supérieure de l’eau et des produits en tout temps
  • Durée de vie garantie des systèmes d’eau ultra pure en aval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu bactérien <0,1 UFC/ml (avec un filtre final 0,2 μm ou une cartouche d’ultrafiltration terminale)
Feedwater Connector 3/8 in
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Robinet
Débit 16 L/h
Type d’eau de production Types 1 et 3
Distributeur à distance Non
Résistivité 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring < 5 ppb
Carbone organique total <5 ppb
Pression de l’alimentation en eau 2,0 à 6,9 bars
Température de l’eau d’alimentation (métrique) 2°C à 30°C
À utiliser avec (application) HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, chromatographie d’échange d’ions, analyse COT, photométrie, solutions tampons, eau d’alimentation pour dispositifs de laboratoire, tels que les autoclaves, les laveuses de verrerie, etc.
Plage d’humidité 80 %
Comprend Lampe à UV
Montage Paillasse
Granulométrie < 1 ml
Méthode de purification Adsorption par charbon activé sphérique, catalyseur, osmose inverse, déionisation, rayonnement UV, particule finale en option et filtration stérile
Turbidité < 1 NTU
Largeur (impériale) 17 in
Largeur (métrique) 43,5 cm
Hauteur (impériale) 19,7 in
Hauteur (métrique) 50,1 cm
Profondeur (impériale) 18,7 in
Profondeur (métrique) 47,6 cm
Poids (impériale) 68,3 lb (En fonctionnement) ; 50,7 lb (Vide)
Poids (métrique) Env. 31 kg (en fonctionnement) ; 23 kg (vide)
Alimentation électrique 100/240 VCA (+/- 10 %) 50/60 Hz 130 VA (max.)
Production journalière 120 L/h (Type 1), 8 l/h ou 16 l/h (Type 3)
Concentration en endotoxines <0,001 EU/ml, avec une cartouche d’ultrafiltration terminale
Type de produit Système de purification de l'eau