Learn More
Sartorius Systèmes de purification de l’eau combinés avec lampe UV arium™ comfort II ASTM 1, 2
Tous les produits Sartorius Produits
Description
- Équipé de la dernière technologie EDI et d’un kit de cartouches unique
- La technologie iJust innovante optimise la qualité de l’eau du produit
- Affichage tactile avec navigation intuitive dans les menus
- Conception compacte avec emplacement pour carte SD
- Effectue une déionisation électrochimique à la troisième étape de purification
- Élimination fiable et sûre de la contamination contenue dans l’eau d’alimentation
- arium Le logiciel contrôle la vanne de sortie du concentré en fonction des données de mesure du CaCO3 et du CO2.
- Disponible en tant que système de paillasse pour chaque station de travail de laboratoire et mural avec support mural intégré
Avantages
- Consommation d’eau optimisée et économique
- Qualité supérieure de l’eau et des produits en tout temps
- Durée de vie garantie des systèmes d’eau ultra pure en aval
Pour installer arium™ comfort II comme unité intégrée pour fournir de l’eau pure de type II à des débits de 5 L/heure, veuillez commander le système de paillasse correspondant et le kit de conversion H2O-ACK-D
Spécification
Spécification
| Contenu bactérien | <0,1 UFC/ml (avec un filtre final 0,2 μm ou une cartouche d’ultrafiltration terminale) |
| Feedwater Connector | 3/8 in |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | No |
| Source d’eau d’alimentation | Robinet |
| Débit | 5 L/h |
| Type d’eau de production | Type 1 et 2 |
| Distributeur à distance | Non |
| Résistivité | 18,2 Mohm.cm |
| Carbone organique total | ≤2 ppb |
| Pression de l’alimentation en eau | 2,0 à 6,9 bars |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?