Learn More
Sartorius Système de purification d’eau ultra-pure arium™ mini Compact
Tous les produits Sartorius Produits
Description
- Remplacement du sac en toute simplicité en moins de 5 minutes
- Pas d’utilisation d’agents de nettoyage requise
- Pureté optimisée, grâce à un système fermé, évitant les biofilms permanents
- Navigation intuitive dans les menus avec affichage tactile en verre de haute qualité, développée par le biais d’un sondage auprès des clients
- Format compact, 28 cm (11 in) Largeur de l’appareil
- Distribution de volume à partir de 50 ml
- Pour les applications générales et analytiques, un volume de 10 litres est <nécessaire quotidiennement.
- Eau d’alimentation fournie au système via le récipient fourni, remplie d’eau pré-traitée
Specifications
Specifications
| Description | Mini arium™ avec système d’eau ultra-pure à lampe UV |
| Contenu bactérien | <0,1 UFC/ml (avec un filtre final 0,2 μm ou une cartouche d’ultrafiltration terminale) |
| Feedwater Connector | 3/8 in |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | No |
| Source d’eau d’alimentation | Distillée, DI, RO, EDI |
| Débit | 1 l/min |
| Type d’eau de production | Type 1 |
| Distributeur à distance | Non |
| Résistivité | 18,2 Mohm.cm |
| TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | < 5 ppb |
| Show More |