Learn More
Sartorius Arium™ Mini Essential
BIOPHARMA
Code produit 17190289 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring:
< 5 ppb
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Conditionnement
17190289 < 5 ppb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17190289 Fournisseur Sartorius Code fournisseur H2OMUT
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Arium™ Mini Essential est un système compact directement raccordé à une conduite d’eau déminéralisée du laboratoire pour la production d’eau ultrapure.
  • Le système Arium™ Mini Essentiel est directement raccordé à une alimentation en eau prétraitée centralisée ou décentralisée (DI/RO/EDI).
  • Grâce à sa conception fine (28 cm), le système permet d’économiser beaucoup d’espace et peut être installé à peu près n’importe où dans le laboratoire.
  • Caractéristiques :
    • Grand écran tactile avec navigation intuitive
    • Accès direct à toutes les options de distribution disponibles (directe/volume/favori)
    • Produisez de l’eau ultra-pure ASTM de type 1 (18,2 MOhm)
    • Faible encombrement, largeur de 28 cm seulement
    • Distribution en volume à partir de 50 ml
    • Fournit un débit de 1 litre par minute
  • Le système est équipé d’un écran couleur haute résolution à activation tactile.
  • Les icônes faciles à comprendre guident l’utilisateur intuitivement dans le menu.
  • La fonction Favoris enregistre automatiquement le dernier volume distribué.
  • Cela augmente l’efficacité et permet d’éviter les erreurs lors de la distribution répétée de volumes identiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu bactérien <0,01 UFC/ml
Source d’eau d’alimentation Distillée, DI, RO, EDI
Débit 1 l/min
Type d’eau de production Type 1
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring < 5 ppb
Affichage Écran couleur tactile
Largeur (impériale) 11 in
Largeur (métrique) 28 cm
Type de produit Système Lab Water