Learn More
Sartorius Systèmes de purification d’eau ultra-pure Arium™ Mini Extend
Code produit 30057366 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Arium Mini Essential avec UV
Arium Mini Essential sans UV
Atrium Mini Plus avec UV
Atrium Mini Plus sans UV
Conditionnement:
1 pack
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
30057366 Atrium Mini Plus avec UV 1 pack
30057367 Atrium Mini Plus sans UV 1 pack
30057368 Arium Mini Essential sans UV 1 pack
30057365 Arium Mini Essential avec UV 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30057366 Fournisseur Sartorius Code fournisseur H2OMARUVT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7991.98€
    6900.00€ / Pack de 1
    Économisez 1091.98€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Les systèmes d’eau de laboratoire Compact Arium™ Mini ont été conçus pour répondre à des besoins en eau ultrapure de type 1 de 10 L/jour et sont idéaux pour la préparation de tampons, de milieux et d’échantillons, tant dans les applications des sciences de la vie que dans les procédures analytiques de laboratoire.
  • Flexible : différentes versions pour différentes options d’alimentation en eau et de raccordements, ainsi que pour le prélèvement d’eau souhaité
  • Compact : peu encombrant avec une largeur de 28 cm uniquement (+ 9 cm pour les versions équipées d’unité de distribution)
  • Intuitif : écran tactile couleur, avec accès direct à toutes les informations importantes et aux options de distribution
  • Novateur : selon le type de système, notre technologie Bagtank unique vous procure un gain de temps, car aucun nettoyage intensif du réservoir avec des substances dangereuses n’est nécessaire
  • Fiable : fournit une eau de qualité élevée constante pour des résultats fiables et reproductibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu bactérien <0,1 UFC/ml (avec un filtre final 0,2 μm ou une cartouche d’ultrafiltration terminale)
Feedwater Connector 3/8 in
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Robinet
Débit 1 l/min
Type d’eau de production Types 1 et 3
Distributeur à distance En option
Résistivité 18,2 MΩ x cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring < 5 ppb
Carbone organique total ≤5 ppb
Modèle Atrium Mini Plus avec UV
Production journalière 1 à 10 L
Concentration en endotoxines <0,001 EU/ml, avec une cartouche d’ultrafiltration terminale
Type de produit Système de purification de l'eau