Learn More
Sartorius Systèmes de purification d’eau ultra-pure Arium™ Mini Extend
Code produit 30057367 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Arium Mini Essential avec UV
Arium Mini Essential sans UV
Atrium Mini Plus avec UV
Atrium Mini Plus sans UV
Conditionnement:
1 pack
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
30057367 Atrium Mini Plus sans UV 1 pack
30057366 Atrium Mini Plus avec UV 1 pack
30057368 Arium Mini Essential sans UV 1 pack
30057365 Arium Mini Essential avec UV 1 pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30057367 Fournisseur Sartorius Code fournisseur H2OMART
Économies sur les analyses des eaux usées
Utilisez le code promo 28023
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Compact Arium™ Mini laboratory water systems have been designed for Type 1 ultrapure water requirements of 10 L/day and are ideal for use in preparation of buffers, media and samples, both in life sciences applications and in analytical laboratory procedures.
  • Flexible : différentes versions pour différentes options d’alimentation en eau et de raccordements, ainsi que pour le prélèvement d’eau souhaité
  • Compact : peu encombrant avec une largeur de 28 cm uniquement (+ 9 cm pour les versions équipées d’unité de distribution)
  • Intuitif : écran tactile couleur, avec accès direct à toutes les informations importantes et aux options de distribution
  • Novateur : selon le type de système, notre technologie Bagtank unique vous procure un gain de temps, car aucun nettoyage intensif du réservoir avec des substances dangereuses n’est nécessaire
  • Fiable : fournit une eau de qualité élevée constante pour des résultats fiables et reproductibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu bactérien <0,1 UFC/ml (avec un filtre final 0,2 μm ou une cartouche d’ultrafiltration terminale)
Feedwater Connector 3/8 in
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Robinet
Débit 1 l/min
Type d’eau de production Types 1 et 3
Distributeur à distance En option
Résistivité 18,2 MΩ x cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
Modèle Atrium Mini Plus sans UV
Production journalière 1 à 10 L
Concentration en endotoxines <0,001 EU/ml, avec une cartouche d’ultrafiltration terminale
Type de produit Système de purification de l'eau